4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(2-Tetrahydropyranyloxy)benzeneboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)phenylboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)benzeneboronic acid, (4-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)boronic acid
OR7225-1G
OR7225-5G
APOSOR7225-1GEA
21.9
EUR
APOSOR7225-1G
APOSOR7225-5G
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronsäure 97%
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₅BO₄ Schmelzpunkt: 116…123 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02183525 CAS-Nummer: 182281-01-2 |