5-Indolboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1H-indol-5-yl)boronic acid, (1H-Indol-5-yl)boronic acid, 5-Indolylboronic acid
OR7227-1G
OR7227-25G
OR7227-5G
APOSOR7227-1GEA
26.1
EUR
APOSOR7227-1G
APOSOR7227-25G
APOSOR7227-5G
5-Indolboronsäure
5-Indoleboronic acid
Formel:
C₈H₈BNO₂ Schmelzpunkt: 170…175 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01319013 CAS-Nummer: 144104-59-6 |