3,4,5-Trimethoxyanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7231-100G OR7231-25G OR7231-500G
APOSOR7231-100GEA 98.6 EUR
APOSOR7231-100G APOSOR7231-25G APOSOR7231-500G
3,4,5-Trimethoxyanilin 98%
3,4,5-Trimethoxyanilin
Formel: C₉H₁₃NO₃
Molecular Weight: 183.21 g/mol
Siedepunkt: 293
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008393
CAS-Nummer: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4