4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, (4-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
OR7233-25G
OR7233-5G
APOSOR7233-25GEA
169
EUR
APOSOR7233-25G
APOSOR7233-5G
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₈H₁₁BO₃ Molecular Weight: 165.983 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788426 CAS-Nummer: 279262-11-2 |