6-Methoxy-2-naphthalinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid
OR7234-25G OR7234-5G OR7234-1G OR7234-10G
APOSOR7234-25GEA 101 EUR
APOSOR7234-25G APOSOR7234-5G APOSOR7234-1G APOSOR7234-10G
6-Methoxy-2-naphthalinboronsäure
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₁BO₃
Molecular Weight: 202,02 g/mol
Schmelzpunkt: 311 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093087
CAS-Nummer: 156641-98-4