4-Methoxy-3-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR7236-1G
OR7236-250MG
APOSOR7236-1GEA
676
EUR
APOSOR7236-1G
APOSOR7236-250MG
4-Methoxy-3-pyridinboronsäure
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₈BNO₃ Molecular Weight: 152,9436 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD01114676 CAS-Nummer: 355004-67-0 |