4-(Octyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-n-Octyloxyphenylboronic acid, (4-(Octyloxy)phenyl)boronic acid, 4-n-Octyloxybenzeneboronic acid
OR7245-1G OR7245-25G OR7245-5G
APOSOR7245-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7245-1G APOSOR7245-25G APOSOR7245-5G
4-(Octyloxy)phenylboronsäure
4-(Octyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₄H₂₃BO₃
Molecular Weight: 250.1400 g/mol
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00982004
CAS-Nummer: 121554-09-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable