2-Propoxyphenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7255-1G
OR7255-5G
APOSOR7255-1GEA
94.4
EUR
APOSOR7255-1G
APOSOR7255-5G
2-Propoxyphenylboronsäure 96%
2-Propoxyphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BO₃ Molecular Weight: 180.0087 g/mol Schmelzpunkt: 65…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03427191 CAS-Nummer: 134896-34-7 |