Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)pyridine
OR7260-1G OR7260-5G
APOSOR7260-1GEA 0 EUR
APOSOR7260-1G APOSOR7260-5G
Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Formel: C₈H₁₀BNO₂
Molecular Weight: 162.98 g/mol
Schmelzpunkt: 100…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075749
CAS-Nummer: 131534-65-1