2,3-Dimethylthiophen
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7265-1G
OR7265-5G
APOSOR7265-1GEA
26.1
EUR
APOSOR7265-1G
APOSOR7265-5G
2,3-Dimethylthiophen
2,3-Dimethylthiophene
Formel:
C₆H₈S Siedepunkt: 141…142 °C Schmelzpunkt: –49 °C Flammpunkt: 26 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130081 CAS-Nummer: 632-16-6 EINECS: 211-170-2 UN: 1993 ADR: 3,III |