2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Trivinylcyclotriboroxan - Pyridine Complex
OR7267-1G OR7267-5G
APOSOR7267-1GEA 109 EUR
APOSOR7267-1G APOSOR7267-5G
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex
Formel: C₁₁H₁₄B₃NO₃
Molecular Weight: 240,67 g/mol
Siedepunkt: 78…80 °C
Schmelzpunkt: 44…52 °C
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03839440
CAS-Nummer: 95010-17-6