5-Isobutyl-1,3-cyclohexandion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7273-1G OR7273-5G
APOSOR7273-1GEA 33.5 EUR
APOSOR7273-1G APOSOR7273-5G
5-Isobutyl-1,3-cyclohexandion 98%
5-Isobutyl-1,3-cyclohexandion
Formel: C₁₀H₁₆O₂
Schmelzpunkt: 125…129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129458
CAS-Nummer: 57641-95-9