N-(4-Chlorphenyl)maleimid
Lieferant: Apollo Scientific
OR7278-1G OR7278-250MG
APOSOR7278-1GEA 249 EUR
APOSOR7278-1G APOSOR7278-250MG
N-(4-Chlorphenyl)maleimid
N-(4-Chlorphenyl)maleimid
Formel: C₁₀H₆ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1631-29-4
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable