1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-((2-Methylphenyl)maleimide
OR7296-1G OR7296-5G
APOSOR7296-1GEA 132 EUR
APOSOR7296-1G APOSOR7296-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molecular Weight: 187,2 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00022567
CAS-Nummer: 4067-01-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III