1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Naphthalen-1-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR7299-1G OR7299-100MG OR7299-5G
APOSOR7299-1GEA 212 EUR
APOSOR7299-1G APOSOR7299-100MG APOSOR7299-5G
1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel: C₁₄H₉NO₂
Molecular Weight: 223.23 g/mol
Schmelzpunkt: 112…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019715
CAS-Nummer: 3369-39-9