1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR7302-1G OR7302-250MG
APOSOR7302-1GEA 533 EUR
APOSOR7302-1G APOSOR7302-250MG
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel: C₁₀H₆N₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047116
CAS-Nummer: 7300-93-8