Methyl-2-hydroxyisonicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1,2-dihydro-2-oxopyridine-4-carboxylate
OR7352-1G
OR7352-5G
APOSOR7352-1GEA
21.9
EUR
APOSOR7352-1G
APOSOR7352-5G
Methyl-2-hydroxyisonicotinat 97%
Methyl-2-hydroxyisonicotinat
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,1400 g/mol Schmelzpunkt: 210…214 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258780 CAS-Nummer: 89937-77-9 |