4'-Chlorbiphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7366-1G
OR7366-5G
APOSOR7366-1GEA
27.7
EUR
APOSOR7366-1G
APOSOR7366-5G
4'-Chlorbiphenyl-4-carbonsäure
4'-Chlorbiphenyl-4-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉ClO₂ Molecular Weight: 232,67 g/mol Schmelzpunkt: 290…292 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424592 CAS-Nummer: 5748-41-4 |