2'-Formylbiphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2'-Formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7385-1G OR7385-5G
APOSOR7385-1GEA 234 EUR
APOSOR7385-1G APOSOR7385-5G
2'-Formylbiphenyl-4-carbonsäure
2'-Formylbiphenyl-4-carbonsäure
Formel: C₁₄H₁₀O₃
Molecular Weight: 226,2300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424615
CAS-Nummer: 205871-49-4