3'-Formylbiphenyl-3-carbonsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7387-1G OR7387-5G
APOSOR7387-1GEA 156 EUR
APOSOR7387-1G APOSOR7387-5G
3'-Formylbiphenyl-3-carbonsäure 96%
3'-Formylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₄H₁₀O₃
Schmelzpunkt: 174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039068
CAS-Nummer: 222180-19-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III