Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methoxy-2-nitrobenzoesäuremethylester
OR7411-1G OR7411-25G OR7411-5G OR7411-100G
APOSOR7411-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7411-1G APOSOR7411-25G APOSOR7411-5G APOSOR7411-100G
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoat 98%
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₅
Molecular Weight: 211,17 g/mol
Schmelzpunkt: 54…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00662902
CAS-Nummer: 2327-45-9