3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7413-1G
OR7413-250MG
OR7413-10G
OR7413-25G
APOSOR7413-1GEA
0
EUR
APOSOR7413-1G
APOSOR7413-250MG
APOSOR7413-10G
APOSOR7413-25G
3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin 98%
3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
Formel:
C₆H₃BrClN₃ Schmelzpunkt: 122…126 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09027274 CAS-Nummer: 13526-66-4 |