4-Brom-2,5-xylenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2,5-dimethylphenol
OR7417-5G
APOSOR7417-5GEA
116
EUR
APOSOR7417-5G
4-Brom-2,5-xylenol 98%
4-Brom-2,5-xylenol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,0600 g/mol Schmelzpunkt: 86…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00029746 CAS-Nummer: 85223-93-4 |