3-(2-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7418-1G OR7418-5G
APOSOR7418-1GEA 125 EUR
APOSOR7418-1G APOSOR7418-5G
3-(2-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-(2-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BBrNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027206
CAS-Nummer: 874288-30-9