1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Acetyl-5-aminoindoline
OR7441-1G
OR7441-250MG
APOSOR7441-1GEA
68.3
EUR
APOSOR7441-1G
APOSOR7441-250MG
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole, technische Qualität
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O Molecular Weight: 176,22 g/mol Schmelzpunkt: 181…184 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00087208 CAS-Nummer: 4993-96-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...