3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR7457-1G OR7457-250MG OR7457-5G
APOSOR7457-1GEA 109 EUR
APOSOR7457-1G APOSOR7457-250MG APOSOR7457-5G
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,248 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424619
CAS-Nummer: 209863-09-2