4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
OR7459-1G
OR7459-250MG
APOSOR7459-1GEA
92.8
EUR
APOSOR7459-1G
APOSOR7459-250MG
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Molecular Weight: 212,25 g/mol Schmelzpunkt: 50…53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424627 CAS-Nummer: 118350-17-7 |