4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR7460-10G OR7460-1G OR7460-5G
APOSOR7460-10GEA 477 EUR
APOSOR7460-10G APOSOR7460-1G APOSOR7460-5G
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212.248 g/mol
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862517
CAS-Nummer: 52988-34-8