Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7486-1G OR7486-5G
APOSOR7486-1GEA 168 EUR
APOSOR7486-1G APOSOR7486-5G
Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylat
Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylat
Formel: C₁₄H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039111
CAS-Nummer: 400747-22-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III