4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4'-methylbiphenyl hydrochloride
OR7492-100MG OR7492-500MG
APOSOR7492-100MGEA 164 EUR
APOSOR7492-100MG APOSOR7492-500MG
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₄ClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656008
CAS-Nummer: 1204-43-9