1-Naphthoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7500-100G OR7500-250G
APOSOR7500-100GEA 172 EUR
APOSOR7500-100G APOSOR7500-250G
1-Naphthoylchlorid 98%
1-Naphthoylchlorid
Formel: C₁₁H₇ClO
Molecular Weight: 190,63 g/mol
Siedepunkt: 190 °C/35mmHg
Schmelzpunkt: 16…19 °C
Dichte: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004002
CAS-Nummer: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8,II