Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Formylbiphenyl-4-carbonsäuremethylester
OR7530-1G
OR7530-5G
APOSOR7530-1GEA
147
EUR
APOSOR7530-1G
APOSOR7530-5G
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Formel:
C₁₅H₁₂O₃ Molecular Weight: 240,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039123 CAS-Nummer: 70916-89-1 |