1-Bromnonan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Nonylbromid, 1-Nonylbromid

OR7540-25G OR7540-100G OR7540-500G
APOSOR7540-25GEA 89.9 EUR
APOSOR7540-25G APOSOR7540-100G APOSOR7540-500G
1-Bromnonan 98%
1-Bromnonan
Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Molecular Weight: 207,15 g/mol
Siedepunkt: 200…201 °C
Dichte: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000278
CAS-Nummer: 693-58-3
EINECS: 211-755-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR