p-Tolylhydraziniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methylphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(4-Methylphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 4-Methylphenylhydrazinhydrochlorid, 4-Tolylhydrazin Hydrochlorid, 4-Tolylhydrazinhydrochlorid, 4-Methylphenylhydraziniumchlorid, 1-(4-Tolyl)hydrazin Hydrochlorid
OR7543-100G
OR7543-500G
APOSOR7543-100GEA
174
EUR
APOSOR7543-100G
APOSOR7543-500G
p-Tolylhydraziniumchlorid 98%
p-Tolylhydraziniumchlorid
Formel:
C₇H₁₁ClN₂ Molecular Weight: 158.63 g/mol Schmelzpunkt: 215…218 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00012940 CAS-Nummer: 637-60-5 EINECS: 211-295-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |