3-Butin-2-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7548-10G OR7548-100G
APOSOR7548-10GEA 168 EUR
APOSOR7548-10G APOSOR7548-100G
3-Butin-2-on 98%
3-Butin-2-on
Formel: C₄H₄O
Siedepunkt: 84…86 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –1 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008775
CAS-Nummer: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II