Ethyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR7600-5G
APOSOR7600-5GEA 91.5 EUR
APOSOR7600-5G
Ethyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 98%
Ethyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
Molecular Weight: 269,10 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659034
CAS-Nummer: 67625-37-0