4-Cyanopiperidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Piperidine-4-carbonitrile
OR7602-1G OR7602-5G
APOSOR7602-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7602-1G APOSOR7602-5G
4-Cyanopiperidine 96%
4-Cyanopiperidine
Formel: C₆H₁₀N₂
Molecular Weight: 110.16 g/mol
Siedepunkt: 121…123 °C/30mmHg
Dichte: 0.987 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 105 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05022468
CAS-Nummer: 4395-98-6