4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Bromomethyl)quinolin-2(1H)-one
OR7605-25G OR7605-5G OR7605-100G
APOSOR7605-25GEA 24.8 EUR
APOSOR7605-25G APOSOR7605-5G APOSOR7605-100G
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one 98%
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
Formel: C₁₀H₈BrNO
Molecular Weight: 238,08 g/mol
Schmelzpunkt: 252 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426152
CAS-Nummer: 4876-10-2
UN: 3261
ADR: 8,III