2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7608-1G OR7608-250MG
APOSOR7608-1GEA 365 EUR
APOSOR7608-1G APOSOR7608-250MG
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Formel: C₁₀H₁₅BrN₄O
Molecular Weight: 287.17 g/mol
Schmelzpunkt: 97…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03452782
CAS-Nummer: 849021-42-7