4-(Aminomethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Hydroxybenzylamine
OR7611-5G OR7611-25G OR7611-100G
APOSOR7611-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7611-5G APOSOR7611-25G APOSOR7611-100G
4-(Aminomethyl)phenol
4-(Aminomethyl)phenol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.16 g/mol
Schmelzpunkt: 116…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19690971
CAS-Nummer: 696-60-6
UN: 3259
ADR: 8 III