7-Hydroxy-4-(pyridin-2-yl)coumarin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7615-1G OR7615-5G OR7615-25G
APOSOR7615-1GEA 136 EUR
APOSOR7615-1G APOSOR7615-5G APOSOR7615-25G
7-Hydroxy-4-(pyridin-2-yl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(pyridin-2-yl)coumarin
Formel: C₁₄H₉NO₃
Schmelzpunkt: >250 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01941327
CAS-Nummer: 386704-10-5