2-Chlor-4-pyridinboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-(2-Chloro-4-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Chloropyridine-4-boronic acid Pinacol ester
OR7616-25G OR7616-5G
APOSOR7616-25GEA 272 EUR
APOSOR7616-25G APOSOR7616-5G
2-Chlor-4-pyridinboronsäurepinakolester 97%
2-Chlor-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₅BClNO₂
Molecular Weight: 239.51 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039870
CAS-Nummer: 458532-84-8