2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7634-1G OR7634-250MG
APOSOR7634-1GEA 143 EUR
APOSOR7634-1G APOSOR7634-250MG
2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde 95+%
2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde
Formel: C₉H₇ClO₃
Schmelzpunkt: 122…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426060
CAS-Nummer: 849021-39-2