2-Chlor-m-xylol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chlor-2,6-dimethylbenzol, 2-Chlor-1,3-dimethylbenzol
OR7643-100G OR7643-25G OR7643-500G
APOSOR7643-100GEA 219 EUR
APOSOR7643-100G APOSOR7643-25G APOSOR7643-500G
2-Chlor-m-xylol 99%
2-Chlor-m-xylol
Formel: C₈H₉Cl
Molecular Weight: 140,61 g/mol
Siedepunkt: 182…183 °C
Dichte: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000565
CAS-Nummer: 6781-98-2
EINECS: 229-843-4