2-(4-Nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7644-1G OR7644-5G OR7644-25G
APOSOR7644-1GEA 0 EUR
APOSOR7644-1G APOSOR7644-5G APOSOR7644-25G
2-(4-Nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Nitrophenyl)malondialdehyde
Formel: C₉H₇NO₄
Schmelzpunkt: 231…233 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02261926
CAS-Nummer: 18915-53-2