2-Phenylmalondialdehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7652-1G OR7652-250MG OR7652-100MG OR7652-5G
APOSOR7652-1GEA 197 EUR
APOSOR7652-1G APOSOR7652-250MG APOSOR7652-100MG APOSOR7652-5G
2-Phenylmalondialdehyde 95%
2-Phenylmalondialdehyde
Formel: C₉H₈O₂
Schmelzpunkt: 97…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426041
CAS-Nummer: 26591-66-2