Pyrimidine-5-carboxaldehyde

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Pyrimidinecarboxaldehyde

OR7659-1G OR7659-5G
APOSOR7659-1GEA 29 EUR
APOSOR7659-1G APOSOR7659-5G
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Formel: C₅H₄N₂O
Molecular Weight: 108.1 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C/4mmHg
Schmelzpunkt: 39…43 °C
Dichte: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03426065
CAS-Nummer: 10070-92-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR