2-(2-Quinoxalinyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7665-25G OR7665-5G OR7665-1G
APOSOR7665-25GEA 734 EUR
APOSOR7665-25G APOSOR7665-5G APOSOR7665-1G
2-(2-Quinoxalinyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Quinoxalinyl)malondialdehyde
Formel: C₁₁H₈N₂O₂
Molecular Weight: 200,2 g/mol
Schmelzpunkt: 197…199 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216534
CAS-Nummer: 205744-84-9