Adamantane-1-carboxamidine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7672-1G OR7672-250MG
APOSOR7672-1GEA 127 EUR
APOSOR7672-1G APOSOR7672-250MG
Adamantane-1-carboxamidine hydrochloride 95+%
Adamantane-1-carboxamidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₉ClN₂
Schmelzpunkt: 225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167793
CAS-Nummer: 50417-14-6