1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Acetyl-N-(methoxyethyl)piperidin-4-amine
OR7673-1G OR7673-5G OR7673-25G
APOSOR7673-1GEA 68.4 EUR
APOSOR7673-1G APOSOR7673-5G APOSOR7673-25G
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine 95+%
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 200.28 g/mol
Siedepunkt: 92…97 °C/0.15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03452783
CAS-Nummer: 849021-41-6
ADR: 6.1 II